Learn More
Melford Bicarbonato sódico
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 144-55-8
Fórmula molecular: CHNaO3
Peso molecular: 84,0
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Bicarbonate |
| CAS | 144-55-8 |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula molecular | CHNaO3 |