Learn More
Bicarbonato de sodio-13C, TRC
Código de producto. 30414506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414506 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30414506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS614552500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate (13C)
CAS 87081-58-1
Fórmula molecular 13CHNaO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1;
SMILES O[13C](=O)[Na]
Nombre IUPAC hidroxicarbonilsodio
Peso molecular (g/mol) 68.9999
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.9908