Learn More
Beta-hidroxietoxiacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30409754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409754 100 mg 100 miligramos
30412619 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS634850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142047-97-0
Fórmula molecular C4H7NaO4
Peso molecular (g/mol) 142.09
Sinónimo (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid Monosodium Salt, Sodium β-Hydroxyethoxyacetate
SMILES O=C(COCCO)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4.Na/c5-1-2-8-3-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0242