Learn More
Beta-glicerofosfato de sodio pentahidrato, 98-102 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10050460 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10050460 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10050460 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4110/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 102°C
CAS 13408-09-8
Color Blanco
pH 9.5
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C3H19Na2O11P
Número MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Sinónimo unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
Clave InChI VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de 1,3-dihidroxipropan-2-il;sodio;pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 308.13
PubChem CID 131846916
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo