Learn More
Pentahidrato de beta-glicerofosfato de sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302156 25 g 25 g
11312156 100 g 100 g
11322156 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03425.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308.13 g/mol
Sodium β-glycerophosphate pentahydrate is used as a phosphatase inhibitor. It promotes bone matrix mineralization while delivering to osteoblasts by providing a source of phosphate ions. It is used in the development of hydrogels and scaffolds, which finds applications in tissue engineering and cell growth. It is used as an additive in isolation mediums by providing phosphate ions to isolate. It is utilized to promote mineralization in vitro by modulating bone cell metabolic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El β-pentahidrato de glicerofosfato disódico se utiliza como inhibidor de la fosfatasa. Fomenta la mineralización de la matriz ósea al tiempo que sirve a los osteoblastos, proveyéndolos de una fuente de iones de fosfato. Se utiliza en el desarrollo de hidrogeles y andamios, que se emplean en la ingeniería de tejidos y en el crecimiento celular. Gracias a que proporciona iones de fosfato que aíslan, también se usa como aditivo en soportes de aislamiento. Además, promueve la mineralización in vitro modulando la actividad metabólica de las células óseas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13408-09-8
Fórmula molecular C3H19Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 308.13
Número MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Clave InChI VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de 1,3-dihidroxipropan-2-il;sodio;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate
Punto de fusión >300°C
pH 9.5
Cantidad 25 g
Beilstein 3744328
Índice Merck 14,8622
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12 (216.04 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%