Learn More
Bencilóxido de sodio, solución de 1 M en alcohol bencílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10169489 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10169489 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10169489 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433551000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Nombre del producto químico o material Sodium benzyloxide
CAS 20194-18-7, 100-51-6
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C7H7NaO
Fórmula lineal C6H5CH2ONa
Temperatura de inflamación 90°C
Sinónimo sodium phenylmethanolate, sodium benzyloxide, benzyloxysodium, sodium benzylate, naobn, sodium phenylmethoxide, sodium benzyloxide solution
Clave InChI LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;fenilmetanolato
Peso molecular (g/mol) 130.12
PubChem CID 23676753
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.077
Densidad 1.0770g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium benzyloxide, 1M solution in benzyl alchol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.