Learn More
Benzoiltioetanosulfonato de sodio-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Benzoylthioethanesulfonate-d4 |
| CAS | 1189657-00-8 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H5 O4 S2 . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4S2.Na/c10-9(8-4-2-1-3-5-8)14-6-7-15(11,12)13;/h1-5H,6-7H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i6D2,7D2; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])(SC(=O)c1ccccc1)C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-benzoilsulfanil-1,1,2,2-tetradeuterioetanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 272.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0091 |