Learn More
Benzoato de sodio, TRC
Código de producto. 30008970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008970 500 g 500 g
30007179 100 g 100 g
17911685 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS614000500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7 H5 O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 144.1
Sinónimo Benzoic acid, sodium salt (8CI,9CI), Sodium benzoate (6CI), Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Microcare SB, Probenz, Purox S, Sobenate
Nombre IUPAC sodio;benzoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0187
Porcentaje de pureza >95%