Learn More
Benzoato de sodio, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15548134 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548134 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15538134 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548134 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 350005
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 144.11
Número MDL MFCD00012463
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
Nombre IUPAC benzoato de sodio
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Benzoate
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11
Grado FCC/NF
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.44kg