Learn More
Benzoato de sodio, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15538134 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538134 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15538134 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 350001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 144.11
Número MDL MFCD00012463
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
Nombre IUPAC benzoato de sodio
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Benzoate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado FCC/NF
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.44kg