Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Benzoate |
| CAS | 532-32-1 |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula molecular | C7H5NaO2 |
| Número MDL | MFCD00012463 |
| Sinónimo | sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 |
| Clave InChI | WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de sodio |
| Mostrar más |