Learn More
Benzoato de sodio, Mikromol™
Descripción
Benzoato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 532-32-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzoic Acid Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 O2 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | sodio;benzoato |
| Mostrar más |