Learn More
Benzoato de sodio, LoGiCal
Código de producto. 30462928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462928 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462928 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0730.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Nombres de analitos o componentes Benzoic Acid Sodium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 O2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC sodio;benzoato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 144.1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,0187 g/mol