Learn More
Benzoato sódico, extra puro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10284060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10284060 500 g 500 GR
10488990 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2440/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 144.11
Número MDL MFCD00012463
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
Nombre IUPAC sodio;benzoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2