Learn More
Benzoato de sodio-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Benzoate-d5 |
| CAS | 62790-26-5 |
| Fórmula molecular | C7 D5 O2 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic-d5 acid, sodium salt (9 CI), Sodium benzoate-d5, Benzoic-2,3,4,5,6-d5 acid sodium salt, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzoic acid sodium salt, Benzoic Acid-D5 (phenyl-D5) Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5 H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)[O-])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 149.134 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.05 g/mol |
| Mostrar más |