Learn More
Sodium Benzoate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 10132210 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10132210 500 g Plastic powder jar 500 GR
1 options
Código de producto. 10132210 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2441/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 532-32-1
Color Blanco
pH 8
Forma física Powder/Solid
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C7H5NaO2
Número MDL MFCD00012463
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC benzoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 144.11
PubChem CID 517055
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11g/mol
Envase Plastic powder jar
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2