Learn More
Benzoato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433980 250 g 250 g
11428496 500 g 500 g
11438496 2500 g 2500 g
11448496 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11433980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15946.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El benzoato de sodio se utiliza ampliamente como conservante en alimentos, medicinas, cosméticos y alimentos para animales. Se utiliza en el tratamiento de la hiperamonemia y los trastornos del ciclo de la urea. Se utiliza en los fuegos artificiales como combustible en la mezcla de silbadores. También se utiliza en la preparación de pasta dental y enjuagues bucales. Encuentra aplicación en la mayoría de los alimentos ácidos como aderezos para ensaladas (vinagre), bebidas carbonatadas (ácido carbónico), mermeladas y zumos de frutas (ácido cítrico), encurtidos (vinagre) y condimentos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol. Soluble en agua, alcohol, amoníaco y piridina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con álcalis, ácidos minerales y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 144.11
Número MDL MFCD00012463
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium benzoate
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 3572467
Índice Merck 14,8582
Información de solubilidad Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
Nombre IUPAC sodio;benzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, gránulos o pastillas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium benzoate