Learn More
Benzo[a]pireno-3-sulfato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Benzo[a]pyrene-3-sulfate |
| CAS | 81266-23-1 |
| Fórmula molecular | C20 H11 Na O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[a]pyren-3-o Hydrogen Sulfate Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12O4S.Na/c21-25(22,23)24-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16;/h1-11H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]piren-3-iloxisulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 370.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.028 |