Learn More
Benzenetiolato de sodio (grado técnico, 90%), TRC
Código de producto. 30428156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428156 500 mg
30411841 5 g
30422431 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS930690500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-69-8
Fórmula molecular C6H5NaS
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo Sodium Phenylmercaptide, Sodium Phenylsulfide, Sodium Phenylthiolate, Sodium Thiophenate, Sodium Thiophenolate, Sodium Thiophenoxide, Sodium Thiophenylate, Thiophenol Sodium Salt, Thiophenyl Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio;bencenotiolato
SMILES [Na+].[S-]c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Benzenethiolate (technical grade)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6S.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.001