Learn More
Azida de sodio, TRC
Código de producto. 30006202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006202 5 g 5 g
30003881 25 g 25 g
30006259 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6125305G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3 . Na
Peso molecular (g/mol) 65.01
Sinónimo Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.999