Learn More
Azida sódica OR, Macron Fine Chemicals™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Azide |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.01 |
| Porcentaje de pureza | ≥99.7% |
| Grado | Not Available |
| Envase | Poli |