Learn More
Azida de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11485985 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11485985 10 g
1 options
Código de producto. 11485985 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210289110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Bacteriostatic agent commonly used as a preservative for laboratory reagents and culture media.
  • Azida sódica utilizada como conservante para reactivos de laboratorio; agente bacteriostático en soluciones de almacenamiento.
  • Inhibe la flora gramnegativa por lo que se incluye en medios de cultivo para el aislamiento selectivo de estreptococos y estafilococos.
  • Se ha utilizado para evitar la contaminación bacteriana durante la cromatografía en columna RPC-5 de fragmentos de ADN.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SODIUM AZIDE
Punto de fusión >300 °C (descomposición)
CAS 26628-22-8
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Fórmula molecular N3Na
Fórmula lineal NaN3
Número MDL MFCD00003536
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
Información de solubilidad soluble en agua (100mg/mL - solución clara e incolora); ligeramente soluble en alcohol y etanol; insoluble en éter.
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Nombre IUPAC sódica; azida
Peso molecular (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Formula Weight (peso de la fórmula) 65
Porcentaje de pureza ≥99 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Azida de sodio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .