Learn More
Azida de sodio, Solstice
Código de producto. 16466349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Grado:
Reactivo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Grado Tamaño de la unidad
16466349 1 kg Frasco de plástico Reactivo 1 Kg
1 options
Código de producto. 16466349 Proveedor Fluka N.º de proveedor 13412H1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    346.71€ / 1 Kg
    Ahorro 29.29€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium azide
Punto de fusión de 300 °C
CAS 26628-22-8
Color Incolora
pH >7.0 (20 °C)
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular N3Na
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC azida sódica
Peso molecular (g/mol) 65.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo
Envase Frasco de plástico
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium azide
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consigli di prudenza
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.