Descripción
N3Na, CAS Number-26628-22-8, azoture de sodium, hydrazoic acid, sodium salt, azide, sodium, sodium azide, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid german, sodium azide na n3, natriumazid, 100g, 300 deg.C, CHEBI:278547, White, 65.01g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, sodium;azide, 275 deg.C, 3536, 65.011
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 300 °C |
| Punto de fusión | 275 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 10 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65,01g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium azide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?