Especificaciones
| Punto de ebullición | de 300 °C |
| Punto de fusión | 275 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 10 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65,01g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium azide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.