Learn More
Ácida sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397877 10 g 10 g
11307887 100 g 100 g
11317887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11397877 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014314.09
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26628-22-8 ∣ N3Na ∣ 65.011 g/mol
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals.Sodium azide is used in organic synthesis for the introduction of an azide group to prepare a desired compound. It acts as a precursor to prepare inorganic azides like lead azide and silver azide. In biochemistry, it is useful as a probe reagent and a preservative. It also acts as a nitridizing agent and cytochrome oxidase inhibitor. Further, it is used as a propellant in airbags.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.011
Número MDL MFCD00003536
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Punto de fusión ∽275° (decomposition)
Forma física Polvo o granulado
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 1.846
Información de solubilidad Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium azide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..