Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium azide |
| Punto de fusión | ∼275°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.846 |
| Densidad | 1.846 |
| Número UN | UN1687 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.01 |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium azide, Thermo Scientific
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide