Learn More
Acida sódica, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845188 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15845188 500 g Frasco de plástico 500 g
15835188 100 g Frasco de plástico 100 g
15895328 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15845188 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J21610.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    136.65€ / 500 g
    Ahorro 117.35€
    46% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 26628-22-8 ∣ N3Na ∣ 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.011
Número MDL MFCD00003536
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.846
Densidad 1.846
Número UN UN1687
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ungraded
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium azide, Thermo Scientific
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.