Learn More
Azida sódica, ≥ 99 %, (cristalina), MP Biomedicals
Código de producto. 11466272 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11466272 100 g
11456272 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466272 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210289180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS: 26628-22-8 | Formula: N3Na | Weight: 65.011 g/mol
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.011
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 65