Learn More
Azida de sodio-15N3, TRC
Código de producto. 30006121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006121 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30006121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61253225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Azide-15N3
CAS 1015486-10-8
Fórmula molecular 15N3Na
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
SMILES [Na][15N]=[15N+]=[15N-]
Peso molecular (g/mol) 67.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.9901