Learn More
Ascorbato de sodio, TRC
Código de producto. 17968114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17968114 10 g 10 g
17900005 100 g 100 g
17917264 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61220010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-03-2
Fórmula molecular C6 H7 O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 198.11
Sinónimo Ascorbic acid, sodium deriv. (6CI,7CI), L-Ascorbic acid, monosodium salt (8CI,9CI), 3-Oxo-L-gulofuranolactone sodium, ASK-P 10KR, Ascorbic acid sodium salt, Ascorbicin, Ascorbin, CK 40, CK 40 (ascorbate), Cebitate, Cenolate, E 301, E 301 (antioxidant), HBL 508, Iskia C, L-Ascorbic acid sodium salt, Limcee, Monosodium L-ascorbate, Monosodium ascorbate, Natrascorb, Natri-C, Sodascorbate, Sodium (+)-L-ascorbate, Sodium 2-(1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Sodium L-(+)-ascorbate, Sodium L-ascorbate, Sodium ascorbate, Vitamin C Na, Vitamin C Na salt, Vitamin C sodium
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-4-hidroxi-5-oxo-2H-furano-3-olato
SMILES [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.014
Porcentaje de pureza >95%