Learn More
Ascorbato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17929614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17929614 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17929614 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3465.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ascorbato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
CAS 134-03-2
Nombres de analitos o componentes Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H7 O6 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium ascorbate, Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
SMILES [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
Nombre IUPAC sodio;(2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-4-hidroxi-5-oxo-2H-furan-3-olato
Peso molecular (g/mol) 198.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,014 g/mol