Learn More
Solución de arsenita de sodio 0,05M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10316430 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10316430 1 L 1 litro
10172000 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316430 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7510/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7784-46-5
Fórmula molecular AsNaO2
Peso molecular (g/mol) 129.909
Número MDL 3472
Clave InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Nombre IUPAC sodio; oxoarsinita
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de plástico HDPE
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium arsenite