Learn More
Arsenito de sodio, + 98 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12897692 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12897692 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12897692 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2330/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
100g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 615°C
CAS 7784-46-5
Color Blanco
pH 12
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular AsNaO2
Número MDL 3472
Sinónimo sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
Clave InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; oxoarsinita
Peso molecular (g/mol) 129.909
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.91g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium arsenite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P313-Consultar a un médico.