Learn More
Arsenito de sodio a 0,05 M para uso en laboratorio y titulaciones, Chem Lab
Código de producto. 11963203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11963203 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11963203 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1402.1000
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7784-46-5
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Concentración 0.05 M
Densidad 1.01 g/mL
Peso molecular (g/mol) 129.91
Envase Polietileno
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio arsenito 0.05 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenic Trioxide