Learn More
Heptahidrato de arsenato sódico, TRC
Código de producto. 30428482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428482 1 g
30412126 10 g
30419003 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9600881G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10048-95-0
Fórmula molecular HO4As2 Na • 7[H2O]
Peso molecular (g/mol) 185.9171802
Sinónimo Dibasic Sodium Arsenate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Acid Arsenate Heptahydrate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Arsenate Heptahydrate, Disodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Disodium Monohydrogen Arsenate Heptahydrate, Hydrogen Disodium Arsenate (HNa2AsO4) Heptahydrate, Sodium Acid Arsenate, Heptahydrate, Sodium Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Sodium Arsenate Hydrate (Na2HAsO4.7H2O), Sodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate
Nombre IUPAC disodio; arsorato de hidrógeno; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O[As](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Arsenate Heptahydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.9626