Learn More
Heptahidrato de arsenato de sodio dibásico, reactivo ACS, de 98 a 102 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15628160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15628160 50 g Frasco de polietileno 50 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15628160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S966350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium arsenate dibasic heptahydrate
CAS 10048-95-0
Cantidad 50 g
Fórmula molecular AsH15Na2O11
Fórmula lineal Na2HAsO4 · 7H2O
Número MDL MFCD00149179
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
Clave InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; arsorato de hidrógeno; heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 312.01
PubChem CID 61460
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.01g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Envase Frasco de polietileno