Learn More
L-Tartrato de sodio y antimonilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium antimonyl L-tartrate |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN1549 |
| Índice Merck | 14,702 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 581.6 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |