Learn More
Tetrahidrato de fosfato de amonio y sodio (cristalino/certificado), Fisher Chemical
Código de producto. 12966294 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12966294 500 g Frasco de vidrio 500 ml
1 options
Código de producto. 12966294 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 218 500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Ammonium Phosphate Tetrahydrate
Punto de fusión 79°C
CAS 7783-13-3
Color Incolora
pH 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H13NNaO8P
Fórmula lineal NaNH4HPO4·4H2O
Número MDL MFCD00066970
Sinónimo unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
Clave InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Nombre IUPAC azanio; sodio; fosfato de hidrógeno; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 209.067
PubChem CID 56924540
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.07
Grado contenedores
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.54g/cm³