Learn More
Dihidrato de aminosalicilato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17951076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951076 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17951076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1645.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dihidrato de aminosalicilato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Nombres de analitos o componentes Sodium aminosalicylate dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMILES O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
Nombre IUPAC sodio;4-amino-2-hidroxibenzoato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 211.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211,0457 g/mol