Learn More
Amida de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286250 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10654892 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11964391 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197051000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-92-5
Clave InChI ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
Nombre IUPAC sodio;azanida
SMILES [NH2-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C
Nombre del producto químico o material Sodium amide
Punto de fusión 210°C
Color Gris blanquecino a blanco
Forma física Polvo, escamas irregulares o gránulos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular H2NNa
Fórmula lineal NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Índice Merck 15,8714
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Peso molecular (g/mol) 39
Formula Weight (peso de la fórmula) 39
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium amide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.