Learn More
Óxido de aluminio sódico, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium aluminum oxide is used in the isomerization of alkene and isomerization of amines. It is also used in water treatment as an adjunct and as a coagulant aid to flocculation. It is involved in the removal of silica and phosphates from waste water. It is employed to accelerate concrete solidification. It finds application in the paper industry and fire brick production. It acts as an intermediate in the production of zeolites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium aluminum oxide |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in alcohol,soluble in waterInsoluble in alcohol. Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.94 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | White crystalline |
| Densidad | 1.52 |
Seguridad y manipulación
- Sodium aluminum oxide
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..