Learn More
Alfa-cloroacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30424873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424873 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30424873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS615200500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium alpha-Chloroacetate
CAS 3926-62-3
Fórmula molecular C2H2ClNaO2
Cantidad 500 g
Sinónimo Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CCl
Nombre IUPAC sodio; 2-cloroacetato
Peso molecular (g/mol) 116.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.9641