Learn More
Alginato de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10468800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10468800 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10468800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2160/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.48€
    184.00€ / 500 g
    Ahorro 34.48€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión de 300 °C
CAS 9005-38-3
Color Amarillo
pH Desde 5,5 hasta 7,5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Número MDL 81310
Envase Jarra de plástico para polvo