Learn More
Alginato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11412856 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412856 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11412856 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521829580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.95€
    50.40€ / 100 g
    Ahorro 2.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Alginate
CAS 9005-38-3
Forma física Polvo
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Cantidad 100 g