Learn More
Alendronato de sodio, Mikromol™
Descripción
Alendronato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium alendronate trihydrate |
| CAS | 121268-17-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium alendronate trihydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H12 N O7 P2 . Na . 3 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sodium Alendronate Trihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(4-amino-1-hidroxi-1-fosfonobutil)-hidroxifosfinato;trihidrato |
| Mostrar más |