Learn More
Acrilato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acrylate |
| CAS | 7446-81-3 |
| Fórmula molecular | C3 H3 O2 . Na |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid','sodium salt (1:1) (ACI), 2-Propenoic acid','sodium salt (9CI), Acrylic acid','sodium salt (6CI','7CI','8CI), CI 05K, Flexisperse 450N, Longhai 1240, Sodium 2-propenoate, Sodium acrylate, Webac 240A1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-enoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 94.044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.003 |