Learn More
Acetato de sodio trihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Trihydrate |
| CAS | 6131-90-4 |
| Fórmula molecular | C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;acetato;trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 136.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0348 |