Learn More
Acetato de sodio trihidratado, TRC
Código de producto. 30412357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412357 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30412357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9601235G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 136.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0348