Learn More
Acetato de sodio trihidrato, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15693800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693800 1 kg 1 Kg
15613810 500 g 500 g
15603810 2.5 kg 2.50 Kg
15653810 6 x 500 g paquete de 6
15633810 6 x 1 kg paquete de 6
15643810 6 x 2.5 kg paquete de 6
15623810 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15693800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 323181KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Trihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CH3COONa · 3H2O
Número MDL MFCD00071557
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado ACS/Puriss. p.a.
Punto de ignición 1112 °F